Learn More
Motic™ CCIS™ Plan Achromatic Strain-free Objectives
Plan Achromatic strain-free objectives for use with TEC POL Microscopes.
115.00€ - 600.00€
Specifica
Tipo | Microscope Objective |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Motic™ TEC POL Microscopes |
Tipo di lente | Plan Achromatic |
Codice del prodotto | Marca | Magnification Power | Apertura numerica | Distanza operativa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Magnification Power | Apertura numerica | Distanza operativa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17198618
|
Motic™
1101001707191 |
4X | 0.1 | 30.5 mm |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17108628
|
Motic™
1101001707201 |
10X | 0.25 | 17.4 mm |
221.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17118628
|
Motic™
1101001707211 |
20X | 0.4 | 0.8 mm |
298.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17128628
|
Motic™
1101001707221 |
40X | 0.65 | 0.6 mm |
388.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17138628
|
Motic™
1101001707231 |
60X | 0.8 | 0.35 mm |
600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- For use with Motic™ Panthera TEC POL Microscopes
- UC PL P Plan Achromatic strain-free objectives
Specifica
Microscope Objective | |
Motic™ TEC POL Microscopes | |
Plan Achromatic |