Learn More
CD71 / Transferrin Receptor (TFRC) (Extracellular Domain) Mouse, Clone: TFRC/1839, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Specifica
Antigene | CD71 / Transferrin Receptor (TFRC) (Extracellular Domain) |
---|---|
Clone | TFRC/1839 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15930948
|
EnquireBio
7037-MSM9-P0 |
20 μg | N/A | ||||||
15940948
|
EnquireBio
7037-MSM9-P1 |
100 μg |
528.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
CD71 / Transferrin Receptor (TFRC) (Extracellular Domain) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human extracellular TFRC protein fragment (apprx. aa 94-212) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
85-95kDa (monomer); 190kDa (dimer) |
TFRC/1839 | |
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
7037 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell surface | |
Jurkat, HeLa, MCF-7 or K562 cells. Human placenta or Bone Marrow. |
Titolo del prodotto
CD71 / Transferrin Receptor (TFRC) (Extracellular Domain) Mouse, Clone: TFRC/1839, enQuireBio™