Learn More
CD71 / Transferrin Receptor (TFRC) (Extracellular Domain) Mouse, Clone: TFRC/1839, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7037-MSM9-P0
Codice prodotto. 15930948
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
CD71 / Transferrin Receptor (TFRC) (Extracellular Domain)
Cell surface
TFRC/1839
Unconjugated
Mouse
85-95kDa (monomer); 190kDa (dimer)
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
7037
IgG2b κ
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human extracellular TFRC protein fragment (apprx. aa 94-212)
Jurkat, HeLa, MCF-7 or K562 cells. Human placenta or Bone Marrow.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
CD71 / Transferrin Receptor (TFRC) (Extracellular Domain) Mouse, Clone: TFRC/1839, enQuireBio™ > 20 μg