Learn More
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10316691
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10316691
2.5 kg, Plastic Drum
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Flacone in plastica
Plastic Drum
Codice prodotto. 10316691
Marca: Thermo Scientific Acros 349670025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coadiuvante di filtrazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68855-54-9
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.988
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Calcinated diatomaceous earth, Diatomite
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC Name disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Celite™ 545
Forma fisica In polvere
Densità 336 g/L (typically)
Colore White
Quantità 2.5 kg
pH 10.0 (10% aq. soln., typically)
Perdita alla combustione 0.2% (600°C) (typically)
Dimensione particelle 38.9 Micron
Imballaggio Plastic Drum
Permeabilità 4.20 Darcies (typically)
Biossido di silicio 91.5%
Peso formulazione 60.08
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0463342 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/07/2024 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Numero di lottoA0457284 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2023 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Numero di lottoA0453255 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Numero di lottoA0423690 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Numero di lottoA0401563 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number349675000,349670025,349670100
Identificativo prodotto
  • Celite]TS 545
Titolo del prodotto
Celite™ 545, Thermo Scientific Chemicals >