Learn More
Corning™ Cell Recovery Solution
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
- Depolimerizza i gel a matrice BD Matrigel senza digestione enzimatica e lunghi periodi di incubazione ad alte temperature
- Le cellule sono rilasciate senza danni, evitando quindi i cambiamenti biochimici durante l'incubazione e la digestione di porzioni extracellulari di ricettori cellulari di superficie e di molecole adesive
- Filtrato con una membrana da 0.2 μm e testato per la presenza di batteri, funghi e micoplasma
- Stabile per almeno tre mesi dalla data di spedizione se conservato da 2 a 8°C
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Da 2 ° a 8 °C |
| Product Type | Soluzione per recupero cellule |
| Quantità | 100 ml |