Learn More
Greiner Bio-One Cell Scrapers
For gentle mechanical removal of adherent cells. Greiner Bio-One Cell Scrapers design minimises any accumulation of cell suspension to the blade structure.
145.00€ - 256.31€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) lama | 1.8 cm |
---|---|
N. per custodia | 100/Cs. |
Product Type | Cell Scraper |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10461961
|
Greiner Bio-One
541080 |
40 cm |
256.31€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10516762
|
Greiner Bio-One
541070 |
28 cm |
145.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Sterile
- Optimised scraper design for maximum cell harvest
- Pivot angle 60°C
- Individual packed
Specifica
1.8 cm | |
100/Cs. | |
Cell Scraper | |
Sterile |
Titolo del prodotto
Greiner Bio-One Cell Scrapers