Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene 2.5X Roller Bottles - Short Form
Click to view available options
N. per confezione:
24
N. per custodia:
24
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
- USP Class VI end product testing certified
- Safety screw cap guarantees tightly closed, co
Specifica
Specifica
Superficie della bottiglia | Ribbed |
Capacità (sistema metrico) | 2100 mL |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 4.8 in. |
Da utilizzare con (applicazione) | Cell cuture |
Materiale | Polystyrene |
N. per custodia | 24 |
N. per confezione | 24 |
Sterilità | Sterile |
Area di crescita cellulare | 2125cm2 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene 2.5X Roller Bottles - Short Form >