Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Polystyrene Roller Bottles with Ribbed Surface – Short Form Codice prodotto.: 10070342
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Polystyrene Roller Bottles with Ribbed Surface – Short Form
Codice prodotto. 10070342
24, 24
Click to view available options
N. per confezione:
24
N. per custodia:
24
Codice prodotto. 10070342
Marca: Greiner Bio-One 681065
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in cell culture. Greiner Bio-One CELLMASTER™ Polystyrene Roller Bottles with Ribbed Surface – Short Form gives stability and transparency and features safety cap.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
  • USP Class VI end product testing certified
  • Safety screw cap guarantees tightly closed, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Superficie della bottiglia Ribbed
Capacità (sistema metrico) 2550 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 4.8 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cell cuture
Materiale Polystyrene
N. per custodia 24
N. per confezione 24
Sterilità Sterile
Area di crescita cellulare 1700cm2
Certificato USP Class VI end product testing
Formato Short form
Trattamento superficiale TC Treated
Altezza (sistema metrico) 271 mm
Product Type Roller Bottle
Altezza (sistema imperiale) 10.6 in.
Diametro (sistema metrico) 122 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Titolo del prodotto
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Polystyrene Roller Bottles with Ribbed Surface – Short Form >