Learn More
Cellpath Black Diamond™ Disposable Pathology Knives
Well proven, safe alternative to re-sharpening autopsy knives. CellPath Black Diamond™ Disposable Pathology Knives come in a range of five sizes which have high quality Sheffield Stainless Steel double honed blade and molded handle with finger guard.
57.82€ - 81.48€
Specifica
Materiale della lama Stainless Steel
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Product Type Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
30226221
Vedere i documenti
Cellpath
CAA-0401-01A
Cartilage Knife 10.16 cm 4 in.
57.82€
pezzi 10
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30226222
Vedere i documenti
Cellpath
CAA-0601-01A
Trimming Knife 15.24 cm 6 in.
65.75€
pezzi 10
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30226226
Vedere i documenti
Cellpath
CAA-9901-01A
Set of Assorted Knives 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm 4 in., 6 in., 8 in., 10 in., 12 in.
81.48€
10 sets
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
    • Features Sheffield Stainless Steel double-honed blades
    • Molded handle with finger guard for added safety
    • Complete disposal of knife and handle eliminates problems of replacement blade fit and ensures contamination-free environment
    • Available in five different types and lengths (cartilage, trimming, macro, lung and brain knives) to enable pathologist to easily select optimum size of knife for any purpose
    • Supplied in packs of 10 or an assorted pack containing two knives of each type and length
Specifica
Specifica
Stainless Steel
Single-use
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Cellpath Black Diamond™ Disposable Pathology Knives