Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR TC treated Cell Culture Dish with vents
Provides uniform gas exchange and reduced condensation.
Marca:  Greiner Bio-One 627160
Codice prodotto. 10283041
  • 545.00€ / pezzi 740
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High-quality virgin polystyrene construction
  • Nonpyrogenic
  • Free of RNase and DNase
  • Stackable
  • Uniform gas exchange and reduced condensation
Applications
  • For optimal cell attachm
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
Polystyrene
10 mL
8.7 sq. cm
Round
Physical Surface Treatment
3 mL
740
10 mm
Closure Included
Flat
Clear
Polystyrene
Sterile
Cell Culture Dish
Lid
10
35 mm