Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR TC treated Cell Culture Dish with vents
Provides uniform gas exchange and reduced condensation.
333.00€ - 544.00€
Specifica
Colore chiusura | Clear |
---|---|
Chiusura inclusa | Closure Included |
Materiale chiusura | Polystyrene |
Forma del fondo | Flat |
Colore | Clear |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10664331
|
Greiner Bio-One
628160 |
6 to 7 mL |
355.00€
pezzi 600 |
N/A | |||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
10283041
|
Greiner Bio-One
627160 |
3 mL |
544.00€
pezzi 740 |
Spedizione stimata: 14-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10799711
|
Greiner Bio-One
639160 |
25 to 27 mL |
333.00€
pezzi 120 |
N/A | |||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
10568862
|
Greiner Bio-One
664160 |
16 to 17 mL |
380.00€
pezzi 360 |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- High-quality virgin polystyrene construction
- Nonpyrogenic
- Free of RNase and DNase
- Stackable
- Uniform gas exchange and reduced condensation
Applications
- For optimal cell attachm
Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
Clear | |
Round | |
Physical Surface Treatment | |
Lid |
Closure Included | |
Flat | |
Polystyrene | |
Sterile | |
Cell Culture Dish |