Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR TC treated Cell Culture Dish with vents
Provides uniform gas exchange and reduced condensation.
Marca:  Greiner Bio-One 664160
Codice prodotto. 10568862
  • 382.00€ / pezzi 360
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High-quality virgin polystyrene construction
  • Nonpyrogenic
  • Free of RNase and DNase
  • Stackable
  • Uniform gas exchange and reduced condensation
Applications
  • For optimal cell attachm
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. Contents non-cytotoxic
Closure Included
Flat
Clear
Polystyrene
Sterile
Cell Culture Dish
Lid
15
100 mm
Clear
Polystyrene
100 mL
58 sq. cm
Round
Physical Surface Treatment
16 to 17 mL
360
20 mm