Learn More
Sartorius Cellulose Extraction Thimbles
GREENER_CHOICE
Extraction thimbles been designed to be compatible with the Soxhlet apparatus, making them ideal for a variety of applications. Designed for versatility, the thimbles can be used with any extractor, including models like the Tectator, to facilitate efficient and high-yield extraction procedures.
118.00€ - 219.00€
Specifica
Materiale Cellulose
Grado C300
Product Type Extraction Thimbles
Visualizza altre specifiche
Prodotti 26
Codice del prodotto Marca Diameter (Metric) Inside Lunghezza (sistema metrico) Spessore della parete Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diameter (Metric) Inside Lunghezza (sistema metrico) Spessore della parete Prezzo Quantità e disponibilità  
30052893
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-019090
19 mm 90 mm 1.3 mm
118.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052914
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-022080
22 mm 80 mm 1.3 mm
118.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052895
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-022100
22 mm 100 mm 1.3 mm
127.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 30-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052920
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-025060
25 mm 60 mm 1.3 mm
127.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 30-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052910
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-025070
25 mm 70 mm 1.3 mm
127.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 30-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052897
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-025080
25 mm 80 mm 1.3 mm
127.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052924
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-025100
25 mm 100 mm 1.3 mm
127.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052921
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-026060
26 mm 60 mm 1.5 mm
127.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052899
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-028060
28 mm 60 mm 1.3 mm
127.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 30-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052913
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-028080
28 mm 80 mm 1.3 mm
127.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052894
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-028100
28 mm 100 mm 1.3 mm
127.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052922
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-030080
30 mm 80 mm 1.3 mm
135.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052904
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-030100
30 mm 100 mm 1.3 mm
135.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052919
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-033060
33 mm 60 mm 1.3 mm
135.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 30-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052912
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-033080
33 mm 80 mm 1.3 mm
135.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052909
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-033090
33 mm 90 mm 1.3 mm
135.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052892
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-033094
33 mm 94 mm 1.3 mm
135.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052915
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-033100
33 mm 100 mm 1.3 mm
141.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052917
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-033118
33 mm 118 mm 1.3 mm
141.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052896
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-033130
33 mm 130 mm 1.5 mm
141.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052898
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-033205
33 mm 205 mm 1.3 mm
208.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052907
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-035150
35 mm 150 mm 1.7 mm
208.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052902
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-040100
40 mm 100 mm 1.7 mm
219.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 30-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052908
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-040123
40 mm 123 mm 1.7 mm
219.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 30-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052900
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-040150
40 mm 150 mm 1.8 mm
219.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30052923
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1201-043123
43 mm 123 mm 1.5 mm
219.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Composed of high-purity cellulose for uncontaminated results
  • Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
  • Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
  • Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
Specifica
Specifica
Cellulose
C300
Extraction Thimbles
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sartorius Cellulose Extraction Thimbles