Learn More
Scotch-Brite™ Cellulose Sponge 799
Dual function sponge with a white pad for light scouring on any delicate surface in kitchens, bathrooms, restaurants, etc.
Marca:  Scotch-Brite™ 7100157793
Codice prodotto. 17198770
  • 925.00€ / pezzi 240
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cellulose sponge with fiber fleece for cleaning sensitive surfaces
  • Long lasting due to abrasive particles spread throughout the pad
  • Can withstand common cleaning agents
  • Dual functioning sponge and scouring web
  • Non-rusting and resilient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sponges
131 x 88 mm
131 mm
Dual Functioning
Pink, White
Cleaning Sensitive Surfaces
Cellulose
88 mm
Titolo del prodotto
Scotch-Brite™ Cellulose Sponge 799 > 131 x 88 mm