Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Non-Segmented Inner Door, Humidity Monitoring
CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.
Marca:  Eppendorf™ 6731000122
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16396315
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Humidity monitoring
  • Advanced user Interface and front USB-ports
  • Fan-less design, smart racking system and innovative insulation concept
  • New magnetic door locking concept for outer and inner doors
  • Seamless chamber, easy disassembling
  • 180°C High Temperature Disinfection (HTD) with protocol, no internal HEPA-filters
  • Customizable tasks and alarms
  • Standard building management system and VisioNize connected lab
  • Vibration and turbulence protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
170 L
IR Sensor
Ambient +4° to 50°C
Left-Sided Handle
2
71.5 x 71.8 x 90.0 cm (28.3 x 28.1 x 35.4 in.)
Stainless Steel
GB
VisioNize™ touch interface
ZrO2 (zirconium dioxide)
44.5 x 53.9 x 69.2 cm (17.5 x 21.2 x 27.2 in.)
220 to 240 V, 50/60 Hz