Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Non-Segmented Inner Door, Humidity Monitoring
CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 170 L
Materiale camera Stainless Steel
Tecnologia sensore CO2 IR Sensor
Temperature Range (Metric) Ambient +4° to 50°C
Display VisioNize™ touch interface
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Door Style Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Door Style Prezzo Quantità e disponibilità  
16366315
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
6731000111
EU Right-Sided Handle N/A
N/A
16376315
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
6731000112
GB Right-Sided Handle N/A
N/A
16386315
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
6731000121
EU Left-Sided Handle N/A
N/A
16396315
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
6731000122
GB Left-Sided Handle N/A
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Humidity monitoring
  • Advanced user Interface and front USB-ports
  • Fan-less design, smart racking system and innovative insulation concept
  • New magnetic door locking concept for outer and inner doors
  • Seamless chamber, easy disassembling
  • 180°C High Temperature Disinfection (HTD) with protocol, no internal HEPA-filters
  • Customizable tasks and alarms
  • Standard building management system and VisioNize connected lab
  • Vibration and turbulence protection
Specifica
Specifica
170 L
IR Sensor
VisioNize™ touch interface
2
71.5 x 71.8 x 90.0 cm (28.3 x 28.1 x 35.4 in.)
Stainless Steel
Ambient +4° to 50°C
ZrO2 (zirconium dioxide)
44.5 x 53.9 x 69.2 cm (17.5 x 21.2 x 27.2 in.)
220 to 240 V, 50/60 Hz