Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmented Inner Door, Oxygen Control, Water and Humidity Monitoring
CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.
19615.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 170 L |
---|---|
Materiale camera | Stainless Steel |
Tecnologia sensore CO2 | IR Sensor |
Controllo dell'ossigeno | Yes |
Temperature Range (Metric) | Ambient +4° to 50°C |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Door Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Door Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16346345
|
Eppendorf™
6731001341 |
EU | Right-Sided Handle |
19615.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16366345
|
Eppendorf™
6731001351 |
EU | Left-Sided Handle |
19615.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Water and humidity monitoring packaging
- Oxygen control
- Inner door with 4 segments
- 180° HTD (standard with C170i)
Specifica
170 L | |
IR Sensor | |
Ambient +4° to 50°C | |
ZrO2 (zirconium dioxide) | |
44.5 x 53.9 x 69.2 cm (17.5 x 21.2 x 27.2 in.) | |
220 to 240 V, 50/60 Hz |
Stainless Steel | |
Yes | |
VisioNize™ touch interface | |
2 | |
71.5 x 71.8 x 90.0 cm (28.3 x 28.1 x 35.4 in.) |