Learn More
Eppendorf™ Centrifuge Adapters
Designed for use with Eppendorf Rotors and Centrifuges
Marca: Eppendorf™ 5427734007
104.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accessory for Eppendorf liquid handling equipment
Specifica
Large Bore Adapter | |
16 mm | |
Rotor F-35-6-30 | |
2/Pk. |
1 x 7 to 15 mL Blood Collection Tube | |
90 to 105 mm | |
Adapter, large bore |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Centrifuge Adapters > For Use With: Rotor F-35-6-30; Type: Adapter, large bore