Learn More
Eppendorf™ Centrifuge Adapters for Plate Rotors
For use with plate rotors.
Marca: Eppendorf™ 5825711009
170.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Available in either 96- or 384-well PCR plates
- Supplied in sets of 2
Specifica
Adapter | |
96-Well PCR Plate | |
4 |
PCR Plate | |
all MTP/DWP Rotor Buckets | |
2 Pack |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Centrifuge Adapters for Plate Rotors > For 96-Well PCR Plate