Learn More
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus
Le centrifughe Eppendorf MiniSpin e MiniSpin plus sono così piccole da poter essere sistemate in ogni stazione di lavoro. Le parti principali sono realizzate in metallo per la massima sicurezza e MiniSpin plus offre la velocità giusta per le separazioni della biologia molecolare.
Marca: Eppendorf™ 5452000018
1182.75 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.80600kg
Descrizione
Capacità del rotore: 12 x 1,5/2,0 × mL provette, 2 × strisce PCR da 8 provetteMax. velocità: 14,100 × g (14.500 rpm)Ingombro estremamente ridottoTempo di accelerazione e decelerazione < 13 sDisplay digitale per tempo e velocitàAlloggiamento del rotore in metalloTasto Short Spin per una centrifugazione rapida e agevoleLa ventilazione opzionale riduce il riscaldamento e protegge i campioni sensibiliCoperchio soft-touch per una chiusura ergonomicaCoperchio con apertura automatica a fine ciclo per consentire un facile accesso ai campioni e impedirne il riscaldamentoSpecifica
Da 1.5 a 2 ml | |
14,100 × g | |
5.12 in. | |
<49 dB(A) | |
8.86 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
con Rotor F-45-12-11 | |
sì | |
240 mm | |
70 W | |
Sì | |
13 sec. | |
Da 15 sec. a 30 min. | |
4.3 kg | |
230 V |
14,500 gir/min | |
grande LCD | |
13.0 cm | |
15 s – 30 min | |
22.5 cm | |
Centrifuga | |
Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati | |
230V/50–60Hz (EU) | |
Centrifuge MiniSpin™ (EU-IVD), tastiera a membrana | |
da 800 a 13400 rpm | |
No | |
Angolo fisso | |
EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, | |
50/60 Hz |