Learn More
Nabertherm™ Ceramic Ribbed Plate
Bottom plate for protection of the furnace.
32.80€ - 79.95€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) | 1200°C |
---|---|
Tipo | Ribbed Plate |
Altezza (sistema metrico) | 12.7 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12683730
|
Nabertherm™
691601835 |
110 x 90 x 12.7 mm | L 1, LE 1 |
32.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10498969
|
Nabertherm™
691600506 |
340 x 220 x 12.7 mm | Models L 15, LT 15, N 11 |
79.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Tmax: 1200°C
- Height: 12.7 mm
Specifica
1200°C | |
Ribbed Plate | |
12.7 mm |
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Ceramic Ribbed Plate