Learn More
Fisherbrand™ Certified Clean Clear Glass Straight-Sided Jars
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
250 ml
Dimensione chiusura:
53-400 mm
70-400 mm
Descrizione
Ideal straight-sided, clear glass jars for soil sampling and environmental applications. Fisherbrand™ Straight-sided clear glass jars with caps are designed for easy dispensing and filling.
- Ideal for soil sampling and environmental applications
- Straight sided walls allow for the complete removal of contents
- Not autoclavable
- Bottles are packed with caps attached
- Cap is lined with PTFE
- Manufactured from soda glass
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
Colore | Trasparente |
Da utilizzare con (applicazione) | Soil sampling and environmental applications |
Materiale | Vetro |
Quantità | 24/PK. |
Colore chiusura | Bianco |
Certificazione/Conformità | Certificato di analisi |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Autoclavable (120°C) |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
00084672 | Certificato di analisi | 15/02/2024 | 02912309 |
00087054 | Certificato di analisi | 15/02/2024 | 02912309 |
00084639 | Certificato di analisi | 15/02/2024 | 02912309 |
00085193 | Certificato di analisi | 15/02/2024 | 02912309 |
00084778 | Certificato di analisi | 15/02/2024 | 02912309 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Certified Clean Clear Glass Straight-Sided Jars >