Learn More
Cesium acetate, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Cesium acetate is used in organic synthesis especially in Perkin reaction to prepare unsaturated cinnamic-type acids. It is used in petroleum drilling fluids as an alternative to cesium formate. In organometallic chemistry, it is an additive for metal-ctalyzed coupling reactions. It is also used in the inversion of stereo chemistry of secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cesium acetate |
Punto di fusione | 194°C |
Colore | White |
Forma fisica | Lump/Powder |
Quantità | 50 g |
Intervallo percentuale saggio | 99% (Metal basis) |
Informazioni di solubilità | Soluble in water and dimethyl sulfoxide. |
Peso formulazione | 191.95 |
Aspetto | Off-white crystalline powder |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
W07I006 | Certificato di analisi | 15/09/2022 | 043095.30,043095.18 |
U11H079 | Certificato di analisi | 30/05/2022 | 043095.30,043095.18 |
N10I002 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 043095.30,043095.18 |
F17N20 | Certificato di analisi | 18/11/2021 | 043095.30,043095.18 |
T24B042 | Certificato di analisi | 18/11/2021 | 043095.30,043095.18 |