Learn More
Cesium carbonate, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10553941
Cesium carbonate, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10553941
100 g, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Codice prodotto. 10553941
Marca: Thermo Scientific Acros 192041000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-17-8
Formula molecolare CCs2O3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
Numero MDL MFCD00010957
InChI Key FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium carbonate
Punto di fusione >400°C
Nota nome 99.5%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (By difference)
Formula lineare Cs2CO3
Fieser 07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73
Indice di Merck 15,2009
Informazioni di solubilità Solubility in water: 261 g/100mL water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
IUPAC Name dicesium;carbonate
Peso formulazione 325.82
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (500°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 4.072
Densità 4.0720g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0458837 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2023 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
Numero di lottoA0456482 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/09/2023 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
Numero di lottoA0454851 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
Numero di lottoA0451600 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
Numero di lottoA0400185 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number192040250,192040050,192045000,192041000,192040025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium carbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
Cesium carbonate, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals >