Learn More
Cesium fluoride, 99.9%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10743144
Cesium fluoride, 99.9%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10743144
100 g, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Codice prodotto. 10743144
Marca: Thermo Scientific Acros 315911000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13400-13-0
Formula molecolare CsF
Molecular Weight (g/mol) 151.90
Numero MDL MFCD00010960
InChI Key XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
SMILES [F-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium fluoride
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare CsF
Fieser 01,121; 06,100; 07,57; 08,81; 09,100; 10,81; 11,115; 12,108; 13,68; 14,79; 15,75; 16,69; 17,68
Indice di Merck 15, 2011
IUPAC Name caesium(1+) fluoride
Peso formulazione 151.91
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0443011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number315910050,315911000,315910250
Numero di lottoA0461137 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/03/2024 Catalog Number315910050,315911000,315910250
Numero di lottoA0395001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number315910050,315911000,315910250
Numero di lottoA0443011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/06/2022 Catalog Number315910050,315911000,315910250
Numero di lottoA0431073 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/06/2021 Catalog Number315910050,315911000,315910250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Cesium fluoride, 99.9%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >