Descrizione
Selective M1 receptor agonist. Induces atropine-sensitive contractions of isolated guinea pig ilea and trachea preparations (EC50 values are 3.5 and 3 μM respectively). Reverses AF64A-induced cognitive impairments in vivo.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cevimeline hydrochloride |
Quantità | 10 mg |
Peso formulazione | 235.77 |
Percent Purity | >98% |
Titolo del prodotto
Cevimeline hydrochloride, Tocris Bioscience™ >