Learn More
CH5132799, MedChemExpress
MedChemExpress CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.
251.10€ - 1938.60€
Specifica
Materiale o nome chimico | CH5132799 |
---|---|
CAS | 1007207-67-1 |
Colore | Gray |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C15H19N7O3S |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16499127
![]() |
Medchem Express
HY-15466 |
5 mg |
251.10€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16476548
![]() |
Medchem Express
HY-15466 |
10 mg |
405.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16466776
![]() |
Medchem Express
HY-15466 |
100 mg |
1938.60€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16402647
![]() |
Medchem Express
HY-15466 |
50 mg |
1213.65€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.Specifica
CH5132799 | |
Gray | |
C15H19N7O3S | |
NC1=NC=C(C2=C3C(N(S(=O)(C)=O)CC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=N1 | |
377.42 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
1007207-67-1 | |
Research | |
DMSO : 4.55 mg/mL (12.06 mM; Need ultrasonic) | |
377.42 | |
98.81% | |
Solid |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.