Learn More
Nabertherm™ Chamber Furnace LH 1400 Series with C540 Controller
Robust insulation of light refractory bricks. With a wide variety of optional equipment, these chamber furnaces can be optimally adapted to your processes.
10070.00€ - 21915.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo | C540 |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | 1400°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17317959
|
Nabertherm™
LH0242NMNE |
15 L |
10070.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17377959
|
Nabertherm™
LH0342NMNE |
30 L |
11380.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17337969
|
Nabertherm™
LH0642NMNE |
60 L |
13110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17397969
|
Nabertherm™
LH1242NMNE |
120 L |
16085.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17357979
|
Nabertherm™
LH2142NMNE |
216 L |
21915.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Maximum Temperature: 1400°C
- Dual shell housing with rear ventilation, provides for low shell temperatures
- Five-sided heating for very good temperature uniformity
- Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
- Controller mounted on furnace door and removable for comfortable operation
- Protection of bottom heating and flat stacking surface provided by embedded SiC plate in the floor
- Multi-layered, fiber-free insulation of light refractory bricks and special backup insulation
- Door with brick-on-brick seal, hand fitted
- Short heating times due to high installed power
- Side vent with bypass connection for exhaust pipe
- Self-supporting arch for high stability and greatest possible protection against dust
- Quick lock on door
- Freely adjustable air slide intake in furnace floor
- Stand included
- Defined application within the constraints of the operating instructions
Specifica
C540 | |
1400°C |
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Chamber Furnace LH 1400 Series with C540 Controller