Learn More
Nabertherm™ Chamber Furnace N Series
Universal chamber furnaces with radiation heating specifically designed to withstand heavy-duty use in the heat treatment shop. Particularly useful for processes such as tool making or for hardening jobs.
3875.00€ - 12855.00€
Specifica
Tipo Chamber Furnace
Uniformità termica ±10°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Tipo di unità di controllo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Tipo di unità di controllo Prezzo Quantità e disponibilità  
17398019
Vedere i documenti
Nabertherm™
N01H1NKNA
9 L B500
3875.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17388029
Vedere i documenti
Nabertherm™
N04H1NMNE
30 L C540
6910.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17328039
Vedere i documenti
Nabertherm™
N06H1NMNE
61 L C540
10845.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17338039
Vedere i documenti
Nabertherm™
N07H1NKNE
87 L C540
12530.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17348039
Vedere i documenti
Nabertherm™
N07H1NMNE
87 L B500
12855.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Compact, robust design
  • Three-sides heating: from both side walls and bottom
  • Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
  • Bottom heating protected by heat conducting SiC tiles
  • Stainless steel upper door jamb protects furnace structure when furnace is opened hot
  • Base frame included in the delivery, (N 7/H designed as table-top model)
  • Exhaust opening in the side of the furnace, or on rear wall of chamber furnace in the N 31/H models and higher
  • Temperature uniformity up to +/- 10°C according to DIN 17052-1
  • Low energy consumption due to multi-layer insulation
  • Gas spring dampers provide for easy door opening and closing
  • Heat resistant zinc paint for protection of door and door frame (for model N81 and larger)
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
Chamber Furnace
±10°C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Chamber Furnace N Series