Learn More
CHAPS, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11405017
CHAPS, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11405017
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11405017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21927.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CHAPS, >-98%, C32H58N2O7S, CAS Number-75621-03-3, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, 25g, 614.88, H315-H319-H335, GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
Buffer; zwitterionic nondenaturing detergent for solubilizing membrane proteinsCHAPS is used in the laboratory to dissolve biological macromolecules such as proteins. It acts as a non-denaturing solvent used in purification of membrane proteins. It is also useful in conjunction with nonionic detergents like Triton X-100. Further, it is used as a non-denaturing zwitterionic detergent for membrane biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Buffer; zwitterionic nondenaturing detergent for solubilizing membrane proteinsCHAPS is used in the laboratory to dissolve biological macromolecules such as proteins. It acts as a non-denaturing solvent used in purification of membrane proteins. It is also useful in conjunction with nonionic detergents like Triton X-100. Further, it is used as a non-denaturing zwitterionic detergent for membrane biochemistry.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool. Incompatible with oxidizing agent, strong acid and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75621-03-3
Formula molecolare C32H58N2O7S
Molecular Weight (g/mol) 614.883
Numero MDL MFCD00012116
InChI Key UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Sinonimo 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
IUPAC Name 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonateVedi altri risultatiMostra meno risultati
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico CHAPS
Punto di fusione 156°C to 158°C (decomposition)
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 614.88
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10253091 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2024 Catalog NumberB21927.06,B21927.03,B21927.14
Numero di lotto10251429 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberB21927.06,B21927.03,B21927.14
Numero di lotto10249566 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/02/2024 Catalog NumberB21927.06,B21927.03,B21927.14
Numero di lotto10218139 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB21927.06,B21927.03,B21927.14
Numero di lotto10233127 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB21927.06,B21927.03,B21927.14
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CHAPS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: CHAPS
Titolo del prodotto
CHAPS, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >