Learn More
CHAPS, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- CHAPS (3-((3-cholamidopropyl) dimethylammonio)-1-propanesulfonate) is a zwitterionic non-denaturing detergent
- It is suitable for applications which require protection of native protein conformation
Applications
- CHAPS can be used for the solubilization and purification of membrane proteins
- It is also used in conjunction with nonionic detergents like Triton X-100
- It can be used as a non-denaturing zwitterionic detergent for the study of membrane chemistry
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | CHAPS |
Punto di fusione | 267.2°C to 271.4°C |
Colore | White |
Analisi elementare | 4.46 to 4.65 % N |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 25 g |
Indice di Merck | 15,2043 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols like methanol and ethanol |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Titolo del prodotto
CHAPS, 98%, Thermo Scientific Chemicals >