Learn More
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150° C.
Marca: Thermo Scientific™ 398225
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
I registratori grafici per congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ consentono di registrare l'andamento settimanale delle temperature fino a -150°C. I registratori utilizzano carta per grafici 6 in. (15 cm) e possono essere installati in loco o in fabbrica.
Features:- Seven-day recorder
- Functions to -150°C
- Field or factory installed
Ordering information:
- Field-installed units must be installed by a qualified professional
Specifica
Ink Chart Recorder, Field Installed | |
Revco CxF 390, 350 | |
Recorder |
° | |
7 Days |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers > Ink Chart Recorder; Field installed; Includes 50 chart papers; For use with Revco CxF 390, 350