Learn More
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150° C.
Marca:  Thermo Scientific™ 17020
Codice prodotto. 11880573
  • 116.58€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
I registratori grafici per congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ consentono di registrare l'andamento settimanale delle temperature fino a -150°C. I registratori utilizzano carta per grafici 6 in. (15 cm) e possono essere installati in loco o in fabbrica.
Features:
  • Seven-day recorder
  • Functions to -150°C
  • Field or factory installed
Ordering information:
  • Field-installed units must be installed by a qualified professional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Carte per registratore diagrammi
Serie Forma 900 e 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF e TSE/TSD, Forma 900, Revco ExF/DxF, TSE/TSD Series
Recorder
°
7 Days
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers > Ink Chart Paper (pack of 50), for use with Forma 900 and 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF, and TSE/TSD series