Learn More
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150° C.
Marca:  Thermo Scientific™ 180000
Codice prodotto. 13574930
  • 144.72€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 04-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
I registratori grafici per congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ consentono di registrare l'andamento settimanale delle temperature fino a -150°C. I registratori utilizzano carta per grafici 6 in. (15 cm) e possono essere installati in loco o in fabbrica.
Caratteristiche:
  • registratore settimanale
  • Funzionamento fino a -150°°C
  • Installazione in sede o in fabbrica
Informazioni sull'ordinazione:
  • Per le unità installate in sede, l'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Inkless Chart Paper (pack of 50)
Forma 900, HERAfreeze HFU-B, Revco ExF/DxF, TSE/TSD Series
Recorder
°
7 Days
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers > Inkless Chart Paper (pack of 50), for use with Forma 900 and 7000, HERAfreeze HFU B, Revco ExF/DxF, and TSE/TSD series