Learn More
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150° C.
Marca:  Thermo Scientific™ 6383-6V
Codice prodotto. 16318158
  • 2030.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
I registratori grafici per congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ consentono di registrare l'andamento settimanale delle temperature fino a -150°C. I registratori utilizzano carta per grafici 6 in. (15 cm) e possono essere installati in loco o in fabbrica.
Features:
  • Seven-day recorder
  • Functions to -150°C
  • Field or factory installed
Ordering information:
  • Field-installed units must be installed by a qualified professional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Inkless Chart Recorder, Field Installed
Forma 88300, HERAfreeze HFU300T, Revco UxF300
Recorder
230 V
°
7 Days
230 V
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers >