Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total
Accurate test kits for routine water analysis
58.55€ - 95.85€
Specifica
Accuracy ±5%
Da utilizzare con (applicazione) Routine water analysis
N. di test 100
Tipo Chlorine Free and Total Test Kit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Range Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Range Include Prezzo Quantità e disponibilità  
10094454
Vedere i documenti
Lovibond™
147052
0 to 3.5mg/L Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, DPD free reagent, 5mL sample, DPD total reagent, 5mL sample, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case
95.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11745458
Vedere i documenti
Lovibond™
147020
0 to 4mg/L Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, DPD No. 1 rapid tablets, DPD No. 3 rapid tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case N/A N/A N/A
10700255
Vedere i documenti
Lovibond™
147020
0 to 4mg/L Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, DPD No. 1 rapid tablets, DPD No. 3 rapid tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case
67.20€
Pezzo
11775458
Vedere i documenti
Lovibond™
147040
0.1 to 2mg/L Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, DPD No. 1 rapid tablets, DPD No. 3 rapid tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case N/A N/A N/A
10769674
Vedere i documenti
Lovibond™
147040
0.1 to 2mg/L Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, DPD No. 1 rapid tablets, DPD No. 3 rapid tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case
67.20€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10326622
Vedere i documenti
Lovibond™
147000
0.02 to 0.3mg/L Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc D55, DPD No. 1 tablets, DPD No. 3 tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case
75.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11715458
Vedere i documenti
Lovibond™
147000
0.02 to 0.3mg/L Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc D55, DPD No. 1 tablets, DPD No. 3 tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case N/A N/A N/A
11725458
Vedere i documenti
Lovibond™
147010
0 to 1mg/L Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, DPD No. 1 rapid tablets, DPD No. 3 rapid tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case N/A N/A N/A
10663713
Vedere i documenti
Lovibond™
147010
0 to 1mg/L Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, DPD No. 1 rapid tablets, DPD No. 3 rapid tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case
67.20€
Descrizione
Accurate test kits for routine water analysis
  • Easy to use: add reagent to sample cell, rotate disc until color matches sample, and read concentration value
Specifica
Specifica
±5%
Routine water analysis
100
Chlorine Free and Total Test Kit
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine-Free/Total