Learn More
CHEMetrics Kit per l'analisi dell'acqua Chemets™
Risultati entro due minuti o meno
62.00€ - 79.00€
Specifica
Analiti | Ossigeno disciolto |
---|---|
N. di test | 30 |
Durata del test | 2 min. |
Tipo | Kit per analisi delle acque Chemets™ |
Codice del prodotto | Marca | Range | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Range | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11711004
|
CHEMetrics
K-7501 |
Da 0 a 1 ppm | Custodia di plastica, 30 ampolle di reagente, ricarica, comparatore, contenitore per la conservazione di campioni da 25 ml, istruzioni, morsetto di montaggio adesivo, morsetto di montaggio permanente, tubo di campionamento |
69.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11721004
|
CHEMetrics
K-7512 |
Da 1 a 12 ppm | Custodia in plastica, 30 ampolle di reagente, ricarica, comparatore, coppetta portacampioni da 25 ml, istruzioni |
79.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11731004
|
CHEMetrics
K-7540 |
Da 0 a 40 ppb | Custodia di plastica, 30 ampolle di reagente, ricarica, comparatore, istruzioni, morsetto di montaggio adesivo, morsetto di montaggio permanente, tubo di campionamento |
62.00€
pezzi 30 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11781004
|
CHEMetrics
K-7599 |
Da 0 a 100 ppb | Custodia di plastica, 30 ampolle di reagente, ricarica, comparatore, istruzioni, morsetto di montaggio adesivo, morsetto di montaggio permanente, tubo di campionamento |
62.00€
pezzi 30 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Provide results in two minutes or less
Kit per analisi delle acque per rilevare la presenza di cloro (DPD), rame, ossigeno disciolto, perossido di idrogeno, fenoli, fosfato, silice, solfuro e altro. Progettate per la massima semplicità e accuratezza, le fiale Chemets da 7 mm di diametro presentano puntali conici con linea premarcata e reagente sigillato sotto vuoto all'interno.
- Per effettuare un test è sufficiente immergere la fiala Chemets nel campione e rompere il puntale per aspirare rapidamente il volume di campione corretto nella fiala
- In due minuti, o anche meno, la reazione tra il campione e il reagente produce un colore — che può essere quindi confrontato con lo standard di colore esatto per la quantificazione dei risultati
I comparatori hanno una durata di conservazione di due anni.
Order Info
Sono disponibili anche confezioni di ricarica da 30 fiale.
Specifica
Ossigeno disciolto | |
30 | |
2 min. | |
Kit per analisi delle acque Chemets™ |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1 year
- Oxygen CHEMets Kit
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide;diethylene glycol