Learn More
WTW™ Kit di analisi per COD (richiesta chimica d'ossigeno)
Get accurate Chemical Oxygen Demand (COD) test results with the Chlorine dioxide reagent test kit.
Marca: WTW™ 252071
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Variety of instrumentation for measuring Chemical Oxygen Demand (COD)
- Safe determinations of COD in water
- Chlorine dioxide (ClO<sub>2</sub>) reagent test kit
- For waste water, production control, ground water, surface water
- For PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, spectroFlex photometers
Specifica
EN ISO 15705 | |
Acque reflue, controllo della produzione, acque freatiche, acque di superficie | |
200 | |
25 to 1500 mg/L |
10 ml | |
Fotometri PhotoLab™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral, Pho | |
1 conf. | |
Kit per test cloro |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Precautionary Statement
Supplemental information
- COD Cell Test C4/25 Method: photometric 25 - 1500 mg/l
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Precautionary Statement
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, mercury(II) sulphate, potassium dichromate