Learn More
WTW™ Kit di analisi per COD (richiesta chimica d'ossigeno)
Get accurate Chemical Oxygen Demand (COD) test results with the Chlorine dioxide reagent test kit.
98.40€ - 133.00€
Codice del prodotto | Marca | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11761043
|
WTW™
250359 |
13 a 20 °C |
133.00€
0.75kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11727315
|
WTW™
252071 |
25 to 1500 mg/L |
132.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11774725
|
WTW™
250351 |
300 to 3500 mg/L |
133.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11701083
|
WTW™
250303 |
4 to 40 mg/L | N/A | ||||||
11764725
|
WTW™
250304 |
9 at 20°C |
133.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11791073
|
WTW™
250309 |
6 a 20 °C |
133.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11757105
|
WTW™
251991 |
20 to 1500 mg/L |
98.40€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11747105
|
WTW™
251990 |
4 to 5 at 25°C |
98.40€
400mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11767105
|
WTW™
251992 |
200 to 15,000 mg/L |
98.40€
400mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Variety of instrumentation for measuring Chemical Oxygen Demand (COD)
- Safe determinations of COD in water
- Chlorine dioxide (ClO2) reagent test kit
- For waste water, production control, ground water, surface water
- For PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex photometers
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- COD Cell Test Method: photometric Spectroquant
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, mercury(II) sulphate