Learn More
WTW™ Kit di analisi per COD (richiesta chimica d'ossigeno)
Get accurate Chemical Oxygen Demand (COD) test results with the Chlorine dioxide reagent test kit.
Marca: WTW™ 251992
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Variety of instrumentation for measuring Chemical Oxygen Demand (COD)
- Safe determinations of COD in water
- Chlorine dioxide (ClO<sub>2</sub>) reagent test kit
- For waste water, production control, ground water, surface water
- For PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, spectroFlex photometers
Specifica
EN ISO 15705 | |
PhotoLab™ 6000 photometer, Photoflex™ meter | |
200 to 15,000 mg/L |
Wastewater, production control, ground water, surface water | |
60 | |
Boron (B) reagent test kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- COD3 TC (HR)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene dichromato di potassio. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate