Learn More
Brady™ Etichette in polipropilene resistente ad agenti chimici e temperature estreme
Il polipropilene (B-7425) è un materiale ideale per l’identificazione generale con codici a barre e sopporta azoto liquido, autoclave e altri ambienti aggressivi.
Marca:  Brady™ 173513
Codice prodotto. 17858324
  • 73.70€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Il polipropilene (B-7425) è un materiale ideale per l'identificazione generale con codici a barre e sopporta azoto liquido, autoclave e altri ambienti aggressivi. Il polipropilene bianco opaco con adesivo acrilico è stampabile a trasferimento termico.
  • Il polipropilene bianco opaco con adesivo acrilico è stampabile a trasferimento termico
  • Prodotto perfetto l'identificazione di laboratorio, ad esempio fiale, provette per centrifuga e provette per test
  • Temperatura di utilizzo da -80 a 70°C (da -112 a 158°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R4310
Specifica
Specifica
Autoclavable
M6-2-7425
None
Matte
Polypropylene
Thermal Transfer
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
100 Labels
-112°F to +158°F
0.004 in.
2 x 0.25 in.
0.25 in.
50.8 mm
ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Permanent Acrylic
White
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Temperature Indicating Labeling
No
Rectangle
-80°C to +70°C
0.102 mm
2 in.
6.35 mm