Learn More
Brady™ Etichette in polipropilene resistente ad agenti chimici e temperature estreme
Il polipropilene (B-7425) è un materiale ideale per l’identificazione generale con codici a barre e sopporta azoto liquido, autoclave e altri ambienti aggressivi.
73.70€ - 114.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Rivestimento | None |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17861519
|
Brady™
173495 |
0.5 x 1 in. | 12.7 mm |
110.00€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17868104
|
Brady™
173508 |
0.6 x 1.3 in. | 15.24 mm |
114.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17838424
|
Brady™
173497 |
0.75 x 1 in. | 19.05 mm |
103.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17878364
|
Brady™
174101 |
1 x 1.5 in. | 25.4 mm |
113.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17858404
|
Brady™
174078 |
1.5 x 1.9 in. | 38.1 mm |
82.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17858324
|
Brady™
173513 |
2 x 0.25 in. | 50.8 mm |
73.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Il polipropilene bianco opaco con adesivo acrilico è stampabile a trasferimento termico
- Prodotto perfetto l'identificazione di laboratorio, ad esempio fiale, provette per centrifuga e provette per test
- Temperatura di utilizzo da -80 a 70°C (da -112 a 158°F)
Specifica
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Temperature Indicating Labeling | |
No | |
-112°F to +158°F | |
0.004 in. |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
None | |
Matte | |
Polypropylene | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectangle | |
-80°C to +70°C | |
0.102 mm |