Learn More
Brady™ Etichette in polipropilene resistente ad agenti chimici e temperature estreme
Il polipropilene (B-7425) è un materiale ideale per l’identificazione generale con codici a barre e sopporta azoto liquido, autoclave e altri ambienti aggressivi.
Marca: Brady™ 173495
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Beschreibung
- Il polipropilene bianco opaco con adesivo acrilico è stampabile a trasferimento termico
- Prodotto perfetto l'identificazione di laboratorio, ad esempio fiale, provette per centrifuga e provette per test
- Temperatura di utilizzo da -80 a 70°C (da -112 a 158°F)
Spezifikation
Autoclavable | |
M6-17-7425 | |
None | |
Matte | |
Polypropylene | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 Labels | |
-112°F to +158°F | |
0.004 in. | |
0.5 x 1 in. | |
1 in. | |
12.7 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Temperature Indicating Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-80°C to +70°C | |
0.102 mm | |
0.5 in. | |
25.4 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur