Learn More
3M™ Chemical Spill Kit
Ensures that everything is available, and ready should a spill occur. Cleaning up hazardous chemical spills quickly in an emergency situation promotes on-site safety.
555.00€ - 2335.00€
Specifica
Tipo Chemical Spill Response Kit
Formato Kit
Da utilizzare con (applicazione) Rapid Response to Chemical Spills
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
17139350
Vedere i documenti
3M™
7100090374
10 x P110 Sheets, 1 x P300 Pillow, 1 disposal bag with ties
555.00€
5 sets
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17129350
Vedere i documenti
3M™
7100090074
(100) P110 Sheets, (12) P300 pillows, (8) P200 Mini-booms, 5 disposal bags with ties
2335.00€
1 set
Spedizione stimata: 02-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for rapid response to chemical spills: fast and effective containment and clean-up
  • Cleaning up hazardous chemical spills, drips, and leaks
  • Suitable for use with most chemicals
  • Promotes on-site safety
  • Easy to dispose of
Specifica
Specifica
Chemical Spill Response Kit
Kit
Rapid Response to Chemical Spills
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
3M™ Chemical Spill Kit