Learn More
Chloroform, 99.9%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Chloroform |
Punto di fusione | -63.0°C |
Nota nome | Water <50 ppm, Stabilized |
Densità | 1.4800g/mL |
Punti di ebollizione | 61.0°C |
Quantità | 100 mL |
Imballaggio | Flacone in vetro AcroSeal™ |
Forma fisica | Liquido |
Intervallo percentuale saggio | 99.9% |
Residuo dopo l'evaporazione | 0.0005% max. |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2417469 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 326820010,326821000,326820025 |
2406697 | Certificato di analisi | 30/01/2025 | 326820010,326821000,326820025 |
32682 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | 326820010,326821000,326820025 |
1906101 | Certificato di analisi | 27/01/2025 | 326820010,326821000,326820025 |
1900611 | Certificato di analisi | 27/01/2025 | 326820010,326821000,326820025 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chloroform, stabilized with amylene
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H372-Provoca danni agli organi.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H331-Tossico se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Titolo del prodotto
Chloroform, 99.9%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >