Learn More
Chloroform, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10704661
Chloroform, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10704661
25 L, Plastic Can
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Can
Plastic Drum
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10704661
Marca: Thermo Scientific Acros 158210250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-66-3, 64-17-5
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 119.37
Numero MDL MFCD00000826
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformioVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6212
ChEBI CHEBI:35255
IUPAC Name cloroformio
SMILES ClC(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform
Punto di fusione -63.0°C
Informazioni di decomposizione 290°C
Densità 1.4800g/mL
Punti di ebollizione 61.0°C
Quantità 25 L
Imballaggio Plastic Can
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4443 to 1.4463
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Gravità specifica 1.48
Formula lineare CHCl3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 213mbar at 20°C
Viscosità 0.56 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 61
Acqua 0.02% max. (K.F.)
Fieser 01,130; 08,92; 15,84
Indice di Merck 15, 2142
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in aceton
Peso formulazione 119.38
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465855 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/09/2024 Catalog Number158210050,158210025,158210100,158210010,158210250
Numero di lottoA0396057 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/04/2024 Catalog Number158210050,158210025,158210100,158210010,158210250
Numero di lottoA0444412 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/01/2024 Catalog Number158210050,158210025,158210100,158210010,158210250
Numero di lottoA0457638 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/11/2023 Catalog Number158210050,158210025,158210100,158210010,158210250
Numero di lottoB0541096A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2023 Catalog Number158210050,158210025,158210100,158210010,158210250
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chloroform, Ethyl alcohol
Titolo del prodotto
Chloroform, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >