Learn More
Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), contains 1% v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Chloroform-d |
Forma fisica | Liquid |
Colore | Colorless |
Nota nome | Isotopic |
Densità | 1.50 g/mL |
Indice di rifrazione | 1.4445 |
Sensibilità | Light and Moisture |
Quantità | 100 g |
Punto di fusione | -64°C |
Punti di ebollizione | 62°C |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z10F056 | Certificato di analisi | 20/12/2024 | 036470.14,036470.36,036470.22 |
Q11K012 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 036470.14,036470.36,036470.22 |
R15K034 | Certificato di analisi | 22/05/2024 | 036470.14,036470.36,036470.22 |
X16J018 | Certificato di analisi | 25/10/2023 | 036470.14,036470.36,036470.22 |
X16J029 | Certificato di analisi | 25/10/2023 | 036470.14,036470.36,036470.22 |
Sicurezza e movimentazione
- Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), contains 1% v/v TMS
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H331-Tossico se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: Chloroform