Learn More
Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), contains 1% v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11475170
Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), contains 1% v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11475170
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11475170
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036470.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-49-6
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 120.375
Numero MDL MFCD00000827
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinonimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC Name trichloro(deuterio)methane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform-d
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 1.50 g/mL
Indice di rifrazione 1.4445
Sensibilità Light and Moisture
Quantità 25 g
Punto di fusione -64°C
Punti di ebollizione 62°C
Numero UN UN1888
Informazioni di solubilità Miscible in organic solvents ethyl acetate,acetone
Peso formulazione 120.38
Percent Purity 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains 1% v/v TMS
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ10F056 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/12/2024 Catalog Number036470.14,036470.36,036470.22
Numero di lottoQ11K012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number036470.14,036470.36,036470.22
Numero di lottoR15K034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/05/2024 Catalog Number036470.14,036470.36,036470.22
Numero di lottoX16J018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/10/2023 Catalog Number036470.14,036470.36,036470.22
Numero di lottoX16J029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/10/2023 Catalog Number036470.14,036470.36,036470.22
Titolo del prodotto
Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), contains 1% v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals >