Learn More
Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Chloroform-d is widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Chloroform-d |
Forma fisica | Liquid |
Colore | Colorless |
Nota nome | Isotopic |
Densità | 1.50 g/mL |
Indice di rifrazione | 1.4445 |
Sensibilità | Light and Moisture |
Quantità | 50 g |
Punto di fusione | -64°C |
Punti di ebollizione | 62°C |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
N10L030 | Certificato di analisi | 12/02/2025 | 089541.30,089541.18 |
M27L041 | Certificato di analisi | 30/01/2025 | 089541.30,089541.18 |
N18G001 | Certificato di analisi | 20/12/2024 | 089541.30,089541.18 |
Q29K042 | Certificato di analisi | 10/05/2024 | 089541.30,089541.18 |
R05J028 | Certificato di analisi | 20/02/2024 | 089541.30,089541.18 |