Learn More
Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11413800
Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11413800
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11413800
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089541.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Chloroform-d is widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-49-6
Formula molecolare CHCl3
Molecular Weight (g/mol) 120.375
Numero MDL MFCD00000827
InChI Key HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Sinonimo chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
PubChem CID 71583
ChEBI CHEBI:85365
IUPAC Name trichloro(deuterio)methane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Chloroform-d
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 1.50 g/mL
Indice di rifrazione 1.4445
Sensibilità Light and Moisture
Quantità 250 g
Punto di fusione -64°C
Punti di ebollizione 62°C
Numero UN UN1888
Informazioni di solubilità Miscible with organic solvents ethyl acetate,acetone.
Peso formulazione 120.38
Percent Purity 99.8%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN10L030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog Number089541.30,089541.18
Numero di lottoM27L041 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number089541.30,089541.18
Numero di lottoN18G001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/12/2024 Catalog Number089541.30,089541.18
Numero di lottoQ29K042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/05/2024 Catalog Number089541.30,089541.18
Numero di lottoR05J028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2024 Catalog Number089541.30,089541.18
Titolo del prodotto
Chloroform-d, 99.8% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals >